Få mere at vide
Carbonylchlorhydridotris(triphenylphosfin)ruthenium(II)
Artikelnummer. 10782665 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782665 5 g Glasflaske 5g
10782475 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782665 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392140050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 16971-33-8 | C55H46ClOP3Ru | 952,41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16971-33-8
Molekylær formel C55H46ClOP3Ru
Molekylvægt (g/mol) 952.41
MDL nummer MFCD00049804
InChI nøgle IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym carbonylchlorohydridotris triphenylphosphine-ruthenium ii
PubChem CID 71463878
IUPAC navn formaldehyd;hydrid;ruthenium(2+);triphenylphosphan;chlorid
SMIL Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Smeltepunkt 204,0 °C til 206,0 °C
Farve Creme to Tan
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 952.4
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.