Få mere at vide
Carbonylchlorobis(triphenylfosfin)iridium(I)
Artikelnummer. 11348198
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348198 1 g 1g
11338198 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039413.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14871-41-1 | C37H30ClIrOP2 | 780,26 g/mol
Carbonylchlorobis(triphenylphosphin)iridium(I) er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14871-41-1
Molekylær formel C37H30ClIrOP2
Molekylvægt (g/mol) 780.26
MDL nummer MFCD00009590
InChI nøgle PEPSDKMVHYXIMJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym carbonylchlorobis triphenylphosphine iridium i
PubChem CID 78076234
IUPAC navn iridium;methanon;triphenylphosphan;chlorid
SMIL Cl[Ir+].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I)
Smeltepunkt 215°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform, toluene; Slightly soluble in acetone, alcohol
Formel vægt 780.27
Fysisk form Krystallinsk