Få mere at vide
Carbonylcyanid m-Klorfenylhydrazon, TRC
Artikelnummer. 30362820
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30362820 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30362820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC177303100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
CAS 555-60-2
Molekylær formel C9H5ClN4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
SMIL Clc1cccc(NN=C(C#N)C#N)c1
IUPAC navn 2-[(3-chlorophenyl)hydrazinyliden]propandinitril
Molekylvægt (g/mol) 204.62
Formel vægt 204.0203