Få mere at vide
Carbonylcyanid 3-chlorophenylhydrazon, 98%
Artikelnummer. 11367056
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367056 100 mg 100mg
11357056 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06932.MC
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 555-60-2 | C9H5ClN4 | 204,617 g/mol
Carbonylcyanid 3-chlorphenylhydrazon er en udbredt afkobling af oxidativ phosphorylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Carbonylcyanid 3-chlorphenylhydrazon er
en meget brugt afkobling af oxidativ fosforylering.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i DMSO (5 mg/ml), ethanol (1 mg/ml) og methanol (10 mg/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-60-2
Molekylær formel C9H5ClN4
Molekylvægt (g/mol) 204.617
MDL nummer MFCD00001848
InChI nøgle UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cccp, 3-chlorophenyl hydrazonomalononitrile, carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone, carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, 3-chlorophenyl hydrazono malononitrile, m-chlorophenyl carbonylcyanide hydrazone, m-cl-ccp, carbonyl cyanide, 3-chlorophenyl hydrazone
PubChem CID 2603
ChEBI CHEBI:3259
IUPAC navn 2-[(3-chlorphenyl)hydrazinyliden]propandinitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN=C(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Smeltepunkt ∽175 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 mg
FN nummer UN3439
Beilstein 1842102
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i DMSO (5 mg/ml), ethanol (1 mg/ml) og methanol (10 mg/ml).
Formel vægt 204.62
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone