Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carbonat, 0,5 M bufferopløsning, pH 10,0
687.00 DKK - 975.00 DKK
Tekniske data
Koncentration 0,5 M bufferopløsning.
pH-område 10.0
Type Carbonatbufferopløsning.
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15403849
Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
J61229.AK
250 mL
687.00 DKK
250ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15413849
Dokumentvisning
Thermo Scientific Chemicals
J61229.AP
500 mL
975.00 DKK
500ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Natriumbicarbonatbuffersystem er vigtigt for flere forskellige cellulære processer. Det er et af de vigtigste buffersystemer, der bruges til at opretholde pH i pattedyrsblod og er også vigtigt i syre-base-homeostase af levende ting, herunder mennesker. Det har en tendens til at opretholde en relativt konstant plasma pH og modvirke enhver kraft, der ville ændre den. Det bruges til at neutralisere pH-værdien af chymen, der forlader maven og kommer ind i tyndtarmen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumbicarbonatbuffersystem er vigtigt for flere forskellige cellulære processer. Det er et af de vigtigste buffersystemer, der bruges til at opretholde pH i pattedyrsblod og er også vigtigt i syre-base-homeostase af levende ting, herunder mennesker. Det har en tendens til at opretholde en relativt konstant plasma pH og modvirke enhver kraft, der ville ændre den. Det bruges til at neutralisere pH-værdien af chymen, der forlader maven og kommer ind i tyndtarmen.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved 4 °C i tæt lukket beholder. Undgå indånding. Vask grundigt efter håndtering. Undgå langvarig eller gentagen eksponering.
Tekniske data
Tekniske data
0,5 M bufferopløsning.
10.0
Carbonatbufferopløsning.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Carbonat, 0,5 M bufferopløsning, pH 10,0