Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carbonat, 0,5 M bufferopløsning, pH 10,0
Beskrivelse
Natriumbicarbonatbuffersystem er vigtigt for flere forskellige cellulære processer. Det er et af de vigtigste buffersystemer, der bruges til at opretholde pH i pattedyrsblod og er også vigtigt i syre-base-homeostase af levende ting, herunder mennesker. Det har en tendens til at opretholde en relativt konstant plasma pH og modvirke enhver kraft, der ville ændre den. Det bruges til at neutralisere pH-værdien af chymen, der forlader maven og kommer ind i tyndtarmen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumbicarbonatbuffersystem er vigtigt for flere forskellige cellulære processer. Det er et af de vigtigste buffersystemer, der bruges til at opretholde pH i pattedyrsblod og er også vigtigt i syre-base-homeostase af levende ting, herunder mennesker. Det har en tendens til at opretholde en relativt konstant plasma pH og modvirke enhver kraft, der ville ændre den. Det bruges til at neutralisere pH-værdien af chymen, der forlader maven og kommer ind i tyndtarmen.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved 4 °C i tæt lukket beholder. Undgå indånding. Vask grundigt efter håndtering. Undgå langvarig eller gentagen eksponering.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0,5 M bufferopløsning. |
| pH-område | 10.0 |
| Mængde | 500 ml |
| Type | Carbonatbufferopløsning. |