Få mere at vide
Swann-Morton™ Skalpelblade i kulstofstål
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
Brand:  Swann-Morton™ 0103
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11748373
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
  • Kulstofstål i henhold til BS EN 27740
  • Håndtag og klinger sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
Kulstofstål
# 11
De # 11 blade passer til håndtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 og # B3L
BS EN 7740
Skalpelblad
20 mm
Engangsbrug
10/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Swann-Morton™ Skalpelblade i kulstofstål > Passer til model: nr. 11; Længde: 20 mm