missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbocisteine Sulfoxide (Mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Carboxymethyl-L-cysteine (RS)-Sulfoxide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO5S/c6-3(5(9)10)1-12(11)2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,12?/m0/s1 |
| Formel vægt | 195.0201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?