Få mere at vide
Carbinoxamine Maleate Salt, TRC
Artikelnummer. 30136625
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136625 25 g
30136242 5 g
18021820 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17592025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3505-38-2
Molekylær formel C16 H19 Cl N2 O . C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 406.86
Synonym Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[p-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[p-Chloro-α-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine Bimaleate, 2-[p-Chloro-α-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine maleate, Allergefon, Allergefon maleate, Carbinoxamine Maleate, Ciberon, Clistin, Clistine Maleate, Cliston, Hislosine, Lergefin, NSC 62362, Paracarbinoxamine maleate, Polistin T-Caps, Rondec, Rondec DM
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine
SMIL CN(C)CCOC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbinoxamine Maleate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2)11-12-20-16(15-5-3-4-10-18-15)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,16H,11-12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vægt 406.1295
Procent renhed >95%