Få mere at vide
(Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, 98+%
Artikelnummer. 11955791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11955791 500 g Glasflaske 500g
10496900 25 g Glasflaske 25g
10020600 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11955791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108295000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1099-45-2 | C22H21O2P | 348.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1099-45-2
Molekylær formel C22H21O2P
Molekylvægt (g/mol) 348.38
MDL nummer MFCD00009183
InChI nøgle IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
PubChem CID 70670
IUPAC navn ethyl-2-(triphenyl-$1^{5}-phosphanyliden)acetat
SMIL CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 124.0°C to 129.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)3P=CHCO2C2H5
Mængde 500 g
Fieser 01,112; 02,60; 10,78
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 348.38
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.