Få mere at vide
Carbadox, 98+%
Artikelnummer. 15473079
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473079 100 g 100g
15463079 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60284.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 6804-07-5 | C13H10BrNO | 276,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser Carbadox
er blevet brugt til at undertrykke aldosteronproduktion, til at studere spredningen af shiga-toksin-producerende Escherichia coli (STEC) stammer og til at sammenligne forskellige antimikrobielle aktiviteter. Carbadox er et quinoxalin-di-N-oxid-antibiotikum, der generelt bruges i foder til svin for at forhindre dysenteri og forbedre fodereffektiviteten. Det hæmmer bakterier ved interkalation og induktion af mutationer i bakteriens genom.
Opløselighed Opløselig i 1N NaOH (50 mg/ml) og
vand (delvis).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6804-07-5
MDL nummer MFCD00057293
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbadox
Smeltepunkt 239 °C til 240 °C
Farve Gul
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Molekylær formel C11H10N4O4
Mængde 100 g
FN nummer UN1325
Merck Index 14,1780
Synonym carbadox, unii-m2x04r2e2y, getroxel, mecadox, dsstox_cid_23913, dsstox_rid_80088, dsstox_gsid_43913, fortigro, karbadox czech, methyl n-e-1-hydroxy-4-oxidoquinoxalin-4-ium-2-ylidene methyl iminocarbamate
Opløselighedsinformation Opløselig i 1N NaOH (50 mg/ml) og vand (delvist).
InChI nøgle BPMVRAQIQQEBLN-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)N=NC=C1C=[N+](C2=CC=CC=C2N1O)[O-]
IUPAC navn methyl-N-[(E)-(1-hydroxy-4-oxidoquinoxalin-4-ium-2-yliden)methyl]iminocarbamat
Molekylvægt (g/mol) 262.23
PubChem CID 5353472
Formel vægt 262.22
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof