Få mere at vide
Carbadox, 98+%
Artikelnummer. 15463079
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463079 25 g 25g
15473079 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60284.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6804-07-5 | C13H10BrNO | 276,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser Carbadox
er blevet brugt til at undertrykke aldosteronproduktion, til at studere spredningen af shiga-toksin-producerende Escherichia coli (STEC) stammer og til at sammenligne forskellige antimikrobielle aktiviteter. Carbadox er et quinoxalin-di-N-oxid-antibiotikum, der generelt bruges i foder til svin for at forhindre dysenteri og forbedre fodereffektiviteten. Det hæmmer bakterier ved interkalation og induktion af mutationer i bakteriens genom.
Opløselighed Opløselig i 1N NaOH (50 mg/ml) og
vand (delvis).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6804-07-5
MDL nummer MFCD00057293
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbadox
Smeltepunkt 239°C to 240°C
Farve Gul
Flammepunkt 18°C (64°F)
Molekylær formel C13H10BrNO
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Merck Index 14,1780
Synonym 4-bromobenzanilide, n-phenyl 4-bromobenzamide, benzamide, 4-bromo-n-phenyl, 4-bromo-n-phenyl-benzamide, 4-bromo-n-phenyl-menzamide, maybridge1_004278, n1-phenyl-4-bromobenzamide, 4-bromophenyl-n-benzamide
Opløselighedsinformation Soluble in 1N NaOH (50mg/ml),and water (partly).
InChI nøgle QVTGXXQAVWWJRO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
IUPAC navn 4-brom-N-phenylbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 276.13
PubChem CID 690966
Formel vægt 262.22
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof