Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CAPSO natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 11480678
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480678 25 g 25g
11490678 100 g 100g
11400688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480678 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B25202.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 102601-34-3 | C9H12NO4S | 230,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102601-34-3
Molekylær formel C9H12NO4S
Molekylvægt (g/mol) 230.26
MDL nummer MFCD00070063
InChI nøgle CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
Synonym capso sodium salt, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, capso sodium, capso, 0.2m buffer solution, ph 8.5, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.0, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.5, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonate, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-propane-1-sulfonate, potassium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate
PubChem CID 25000353
IUPAC navn natrium;3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropan-1-sulfonat
SMIL O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAPSO sodium salt
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 259.3
Procent renhed 98%