Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CAPSO natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 11995291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995291 100 g Glasflaske 100g
11985291 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995291 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 444131000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 102601-34-3 | Molecular Formula: C9H12NO4S | Molecular Weight: 230.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102601-34-3
Molekylær formel C9H12NO4S
Molekylvægt (g/mol) 230.26
MDL nummer MFCD00070063
InChI nøgle CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
Synonym capso sodium salt, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, capso sodium, capso, 0.2m buffer solution, ph 8.5, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.0, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.5, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonate, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-propane-1-sulfonate, potassium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate
PubChem CID 25000353
IUPAC navn natrium;3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropan-1-sulfonat
SMIL O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAPSO sodium salt
Absorbans 0.050 max. (280nm, 0.1M H2O), 0.050 max. (260nm, 0.1M H20), 0.050 max. (0.1M H2O) at 280nm, 0.050 max. (280nm, 0.1M H2O), 0.050 max. (260nm
Smeltepunkt 206°C to 211°C
Farve Hvid
pH 10.9 to 11.6 (1% aq. soln. at 25°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 259.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CAPSO sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.