Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling
GREENER_CHOICE
Capitol Vial flip-top hætteglas med låseforsegling forhindrer utilsigtet åbning under håndtering, transport og opbevaring.
Brand:  Thermo Scientific™ 04LPLSYELLOW
1751.24 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17155281
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med låseforsegling har en låsetap på låget for at forhindre utilsigtet åbning under håndtering og transport.
  • 100% FDA approved food grade polypropylene
  • Sterile, airtight and leak-resistant construction
  • Permanent hinged lid allows easy one-handed opening of vial
  • Shoulderless, linerless containers
  • Available in capacities ranging from 2 to 10 oz. (59 to 296mL)
Recommended for:
Biomaterial storage, biopsy transport, DNA storage, dairy testing, diagnostic product packaging, environmental sampling, water testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
4 oz.; Low profile; Yellow
Neutral
Ikke steril
253
7 oz.
50 mm
Polypropylen beholder
63 mm
Polypropylen
121 mL
Lav profil
Låseforsegling, Flip Top
Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling >