Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling Artikelnummer.: 15688508
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526586
1,5 oz., Polypropylen, Klar, 28 mm, Pakke med 600
Volumen (engelsk):
1,5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
6 oz.
7 oz.
8 oz.
10 oz.
Materiale:
Polypropylen
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Kongeblå
Neutral
Rød
Sort
Diameter (metrisk) Indvendig:
28 mm
33 mm
43 mm
62 mm
63 mm
63mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 140
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 600
Artikelnummer. 15688508
Brand: Thermo Scientific™ 02LS
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Capitol Vial flip-top hætteglas med låseforsegling forhindrer utilsigtet åbning under håndtering, transport og opbevaring.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med låseforsegling har en låsetap på låget for at forhindre utilsigtet åbning under håndtering og transport.
Funktioner:
  • Ideel til opsamling, transport og opbevaring af en lang række væsker og faste stoffer
  • 100 % FDA-godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
  • Aseptisk, lufttæt og lækagebestandig
  • Permanent hængslet låg for nem åbning med én hånd
  • Ikke-steril
  • Fås i kapaciteter fra 1,5 til 10 oz. (45 til 296 ml)
Anbefalet til:
Bruges til mad- og drikkevaretest, veterinærapplikationer, miljøprøver, generel emballering og opbevaring.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1,5 oz.; Lås tætning; Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig 28 mm
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 45 mL
nr. pr. sag 600
Volumen (engelsk) 1,5 oz.
Lukketype Låseforsegling, Flip Top
Højde (metrisk) 84 mm
Type Polypropylen beholder
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1437159 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato06/09/2025 Artikelnummer02LS
Partinummer1436443 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato27/08/2025 Artikelnummer02LS
Partinummer1425285 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato20/08/2025 Artikelnummer02LS
Partinummer1425284 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato23/05/2025 Artikelnummer02LS
Partinummer1428191 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato10/05/2025 Artikelnummer02LS
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling >