Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling
                                Volumen (engelsk):
                                1,5 oz.
                                3 oz.
                                4 oz.
                                5 oz.
                                6 oz.
                                7 oz.
                                8 oz.
                                10 oz.
                                Materiale:
                                Polypropylen
                                Farve:
                                Grøn
                                Gul
                                Hvid
                                Klar
                                Kongeblå
                                Neutral
                                Rød
                                Sort
                                Diameter (metrisk) Indvendig:
                                28 mm
                                33 mm
                                43 mm
                                62 mm
                                63 mm
                                63mm
                                75 mm
                                Pakningsstørrelse: 
                                Pakke med 100
                                Pakke med 140
                                Pakke med 250
                                Pakke med 400
                                Pakke med 600
                    Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med låseforsegling har en låsetap på låget for at forhindre utilsigtet åbning under håndtering og transport.
- 100% FDA approved food grade polypropylene
- Sterile, airtight and leak-resistant construction
- Permanent hinged lid allows easy one-handed opening of vial
- Shoulderless, linerless containers
- Available in capacities ranging from 2 to 10 oz. (59 to 296mL)
Recommended for:
Biomaterial storage, biopsy transport, DNA storage, dairy testing, diagnostic product packaging, environmental sampling, water testing
            Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 3 oz.; Black | 
| Diameter (metrisk) Indvendig | 33 mm | 
| Farve | Sort | 
| Materiale | Polypropylen | 
| Sterilitet | Ikke steril | 
| Volumen (metrisk) | 90 mL | 
| nr. pr. sag | 400 | 
| Volumen (engelsk) | 3 oz. | 
| Lukketype | Flip Top | 
| Højde (metrisk) | 95 mm | 
| Vis mere | 
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion