Få mere at vide
Gosselin™ Lige beholdere med hængslet låg
Artikelnummer. 11753154
Kapacitet (metrisk):
45 mL
50 mL
90 mL
300 mL
Lukningsfarve:
Blå
Natural
Neutral
nr. pr. sag:
240/Cs.
350/Cs.
650/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 350
Pakke med 650
Artikelnummer. 11753154
Brand: Gosselin™ FL10004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver sikker og sikker opbevaring med optimeret volumen til mælkeprøvetagning. Gosselin™ Lige beholdere med hængslet låg er fremstillet af enten klar eller blå polystyren.
  • Stødsikker
  • Autostabil hængslet hætte
  • Med eller uden skriveområde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder med skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige, cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 90 mL
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Lukningsfarve Blå
Lukketype Hængslet hætte
Farve Blå
Diameter (metrisk) 43 mm
Gradueringer 80 mL
Højde (metrisk) 80 mm
Inkluderer Blå polypropylen hængslet hætte
nr. pr. sag 350/Cs.