Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling
GREENER_CHOICE
Capitol Vial flip-top hætteglas med låseforsegling forhindrer utilsigtet åbning under håndtering, transport og opbevaring.
Brand:  Thermo Scientific™ 10LSWHITE
1171.32 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15638568
  • 1230.00 DKK / Pakke med 100
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med låseforsegling har en låsetap på låget for at forhindre utilsigtet åbning under håndtering og transport.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med låseforsegling er ideelle til opsamling, transport og opbevaring af en lang række væsker og faste stoffer.
  • 100 % FDA godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
  • Aseptisk, lufttæt og lækagebestandig
  • Permanent hængslet låg for nem åbning med én hånd
  • Ikke-steril
  • Fås i kapaciteter fra 1,5 til 10 oz. (45 til 296 ml)
Anbefalet til:
Test af fødevarer og drikkevarer, veterinærapplikationer, miljøprøver, generel emballering og opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
10 oz.; Hvid
Hvid
Ikke steril
100
Låseforsegling, Flip Top
Polypropylen beholder
62 mm
Polypropylen
296 mL
10 oz.
113 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer1425484 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato21/05/2025 Katalognummer10LSWHITE
Partinummer1425483 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato16/04/2025 Katalognummer10LSWHITE
Partinummer1425482 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato12/04/2025 Katalognummer10LSWHITE
Partinummer1421178 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato16/01/2025 Katalognummer10LSWHITE
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling > 10 oz.; Lås tætning; Hvid