Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling
Capitol Vial flip-top hætteglas med låseforsegling forhindrer utilsigtet åbning under håndtering, transport og opbevaring.
Brand: Thermo Scientific™ 10LSCL
865.49 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med låseforsegling har en låsetap på låget for at forhindre utilsigtet åbning under håndtering og transport.
Funktioner:
- Ideel til opsamling, transport og opbevaring af en lang række væsker og faste stoffer
- 100 % FDA-godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
- Aseptisk, lufttæt og lækagebestandig
- Permanent hængslet låg for nem åbning med én hånd
- Ikke-steril
- Fås i kapaciteter fra 1,5 til 10 oz. (45 til 296 ml)
Anbefalet til:
Bruges til mad- og drikkevaretest, veterinærapplikationer, miljøprøver, generel emballering og opbevaring.
Tekniske data
10 oz.; Natural | |
Neutral | |
Ikke steril | |
100 | |
Låseforsegling, Flip Top | |
Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
62 mm | |
Polypropylen | |
296 mL | |
10 oz. | |
113 mm | |
Polypropylen beholder |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1432003 | Overensstemmelsescertifikat | 03/07/2025 | 10LSCL |
1425481 | Overensstemmelsescertifikat | 05/04/2025 | 10LSCL |
1425480 | Overensstemmelsescertifikat | 02/04/2025 | 10LSCL |
1425479 | Overensstemmelsescertifikat | 31/03/2025 | 10LSCL |
1425478 | Overensstemmelsescertifikat | 28/03/2025 | 10LSCL |