Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling
Capitol Vial flip-top hætteglas med låseforsegling forhindrer utilsigtet åbning under håndtering, transport og opbevaring.
Brand: Thermo Scientific™ 04LPLSGOLD
1632.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med låseforsegling har en låsetap på låget for at forhindre utilsigtet åbning under håndtering og transport.
- 100% FDA approved food grade polypropylene
- Sterile, airtight and leak-resistant construction
- Permanent hinged lid allows easy one-handed opening of vial
- Shoulderless, linerless containers
- Available in capacities ranging from 2 to 10 oz. (59 to 296mL)
Recommended for:
Biomaterial storage, biopsy transport, DNA storage, dairy testing, diagnostic product packaging, environmental sampling, water testing
Tekniske data
4 oz.; Low profile; Gold | |
Neutral | |
Ikke steril | |
251 | |
5 oz. | |
50 mm | |
Polypropylen beholder |
63 mm | |
Polypropylen | |
119 mL | |
Lav profil | |
Låseforsegling, Flip Top | |
Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |