Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15608548
4 oz., Polypropylen, Neutral, 63 mm, Pakke med 250
Volumen (engelsk):
1,5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
6 oz.
7 oz.
8 oz.
10 oz.
Materiale:
Polypropylen
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Klar
Kongeblå
Neutral
Rød
Sort
Diameter (metrisk) Indvendig:
28 mm
33 mm
43 mm
62 mm
63 mm
63mm
75 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 140
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 600
Product Code. 15608548
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 04LPLSBLACK
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Capitol Vial flip-top hætteglas med låseforsegling forhindrer utilsigtet åbning under håndtering, transport og opbevaring.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med låseforsegling har en låsetap på låget for at forhindre utilsigtet åbning under håndtering og transport.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top polypropylenbeholdere med låseforsegling er ideelle til opsamling, transport og opbevaring af en lang række væsker og faste stoffer.
  • 100 % FDA godkendt polypropylen i fødevarekvalitet
  • Aseptisk, lufttæt og lækagebestandig
  • Permanent hængslet låg for nem åbning med én hånd
  • Ikke-steril
  • Fås i kapaciteter fra 1,5 til 10 oz. (45 til 296 ml)
Anbefalet til:
Test af fødevarer og drikkevarer, veterinærapplikationer, miljøprøver, generel emballering og opbevaring
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 4 oz.; Lav profil; Sort
Diameter (metrisk) Indvendig 63 mm
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 118 mL
nr. pr. sag 250
Stil Lav profil
Volumen (engelsk) 4 oz.
Lukketype Låseforsegling, Flip Top
Højde (metrisk) 50 mm
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Polypropylen beholder
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific™ Capitol Vial flip-top polypropylenbeholdere med låseforsegling >