Få mere at vide
Thermo Scientific™ Capitol-hætteglas 16 x 75 mm prøverør med rund bund
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Certificeringer/compliance:
Analysecertifikat (COA)
Ingen
Beskrivelse
Saml, opbevar og transporter prøver med Thermo Scientific™ Capitol-hætteglas 16 x 75 mm prøverør med rund bund.
Funktioner:
- Fås i polystyren og polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 15 mL |
| nr. pr. sag | 1000 |
| Stil | Rund bund |
| Lukketype | Prop |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Certificeringer/compliance | Ingen |
| Type | Prøverør |
| Til brug med (udstyr) | Universal stikhætte - M995133 |