Få mere at vide
Cantrodifene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isothiocyanato-4'-nitrodiphenyl Ether |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8N2O3S/c16-15(17)11-3-7-13(8-4-11)18-12-5-1-10(2-6-12)14-9-19/h1-8H |
| Formel vægt | 272.0256 |