Få mere at vide
Canrenoic acid potassium salt, 98+%, Thermo Scientific™
544.78 DKK - 4985.15 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 2181-04-6 |
|---|---|
| Molekylær formel | C19H19IN2S2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.40 |
| MDL nummer | MFCD05662375 |
| InChI nøgle | XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M |
| Synonym | 3,3'-diethylthiacyanine iodide, gnf-pf-5364, 3,3'-diethylthiacyanine iodide, dye content ∼97 %, 3,3 inverted exclamation marka-diethylthiacyanine iodide, 3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2e-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2z-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide |
| PubChem CID | 6504364 |
| IUPAC navn | (2Z)-3-ethyl-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole;iodide |
| SMIL | CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[I-] |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15443999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61394.03 |
1g |
544.78 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15453999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61394.06 |
5g |
1373.15 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15463999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61394.14 |
25g |
4985.15 DKK
25g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 2181-04-6 | |
| 466.40 | |
| XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M | |
| 6504364 | |
| CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[I-] |
| C19H19IN2S2 | |
| MFCD05662375 | |
| 3,3'-diethylthiacyanine iodide, gnf-pf-5364, 3,3'-diethylthiacyanine iodide, dye content ∼97 %, 3,3 inverted exclamation marka-diethylthiacyanine iodide, 3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2e-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2z-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide | |
| (2Z)-3-ethyl-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole;iodide |
Tekniske data
| Canrenoic acid potassium salt | |
| C19H19IN2S2 | |
| 14,1750 | |
| XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M | |
| (2Z)-3-ethyl-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole;iodide | |
| 6504364 | |
| ≥98% |
| 2181-04-6 | |
| MFCD05662375 | |
| 3,3'-diethylthiacyanine iodide, gnf-pf-5364, 3,3'-diethylthiacyanine iodide, dye content ∼97 %, 3,3 inverted exclamation marka-diethylthiacyanine iodide, 3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2e-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2z-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide | |
| CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[I-] | |
| 466.40 | |
| 396.58 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 218-554-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TU3500000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.