missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Canrenoic acid potassium salt, 98+%, Thermo Scientific™

Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61394.03

Mængde 1g

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 15443999

  • 544.78 DKK / 1g

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Kemiske identifikatorer

2181-04-6
466.40
XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M
6504364
CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[I-]
C19H19IN2S2
MFCD05662375
3,3'-diethylthiacyanine iodide, gnf-pf-5364, 3,3'-diethylthiacyanine iodide, dye content ∼97 %, 3,3 inverted exclamation marka-diethylthiacyanine iodide, 3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2e-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2z-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide
(2Z)-3-ethyl-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole;iodide

Tekniske data

Canrenoic acid potassium salt
1g
MFCD05662375
3,3'-diethylthiacyanine iodide, gnf-pf-5364, 3,3'-diethylthiacyanine iodide, dye content ∼97 %, 3,3 inverted exclamation marka-diethylthiacyanine iodide, 3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2e-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2z-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide
CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[I-]
466.40
396.58
2181-04-6
C19H19IN2S2
14,1750
XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M
(2Z)-3-ethyl-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole;iodide
6504364
≥98%
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.