Få mere at vide
Candesartan, 98%, Thermo Scientific™
Angiotensin II receptor antagonist
488.65 DKK - 2365.71 DKK
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15405129
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62818.MC
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
543.29 DKK
488.65 DKK / 100mg
Spare 54.64 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15495119
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62818.03
1g
2365.71 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in ethyl acetate, methanol, water (<1mg/mL at 25°C), DMSO (88 mg/ml at 25°C), and ethanol (1 mg/ml at 25°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Candesartan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Candesartan
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater