Få mere at vide
Candesartan, 98%
Beskrivelse
Candesartan er en selektiv AT1 (angiotensin II-receptor 1) antagonist. Antagonisme af angiotensinreceptorer hæmmer vasokonstriktion og produktionen af aldosteron, hvilket fører til et fald i vand- og natriumkoncentrationen i blodplasmaet. Udviser antihypertensive effekter i dyremodeller. Bruges til behandling af hjertesvigt som antihypertensiv. Candesartan påvirker ikke cellens levedygtighed eller proliferation, men øger udtrykket af VEGF og interleukin-8 i det dyrkede medium af KU-19-19-celler. Candesartan (0,1 nM) kan reducere den maksimale kontraktile respons på angiostensin II med cirka 50%.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Soluble in ethyl acetate, methanol, water (<1mg/mL at 25°C), DMSO (88 mg/ml at 25°C), and ethanol (1 mg/ml at 25°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Candesartan |
| Smeltepunkt | 183°C to 185°C |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Merck Index | 14,1739 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethyl acetate,methanol,water (<1mg/ml at 25°C),DMSO (88mg/ml at 25°C),and ethanol (1mg/ml at 25°C). |
| Formel vægt | 440.45 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Powder |
Sikkerhed og håndtering
- Candesartan
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Candesartan