Få mere at vide
Canagliflozin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483978
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483978 10 mg 10mg
16430337 50 mg 50mg
16416697 5 mg -
16464986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483978 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10451
MedChemExpress Canagliflozin (JNJ 28431754) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Canagliflozin (JNJ 28431754) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Canagliflozin
CAS 842133-18-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H25FO5S
Mængde 10 mg
Synonym JNJ 28431754
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.48 mM)
SMIL FC1=CC=C(C2=CC=C(CC3=C(C=CC([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)=C3)C)S2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 444.52
Formel vægt 444.52
Procent renhed 97.56%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.