Få mere at vide
CaMKII-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
CaMKII-IN-1 is a potent and highly selective CaMKII inhibitor with IC50 of 63 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CaMKII-IN-1 |
| CAS | 1208123-85-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H30ClN5O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 54 mg/mL (98.52 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC=CC(Cl)=C1C)(NC2=C(CN(CC3=CC=CC=C3)CC4)C4=NC(NCCC5=CC=CC=C5)=N2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 548.1 |
| Formel vægt | 548.1 |
| Vis mere |