Få mere at vide
Camicinal, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477007
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477007 5 mg -
16470617 50 mg 50mg
16464288 10 mg -
16435216 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477007 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10922
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Camicinal (GSK962040) is a small molecule, selective motilin receptor agonist with pEC50 of 7.9.
Camicinal (GSK962040) is a small molecule, selective motilin receptor agonist with pEC50 of 7.9.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Camicinal
CAS 923565-21-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H33FN4O
Mængde 5 mg
Synonym GSK962040
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (235.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1CCC(NC2=CC=CC(F)=C2)CC1)CC3=CC=C(CN4C[C@H](C)NCC4)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 424.55
Formel vægt 424.55
Procent renhed 95.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism