Få mere at vide
Calcium tetrafluoroborate hydrate
Artikelnummer. 11312878
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312878 25 g 25g
11302878 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030131.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 206996-55-6 | B2CaF8 | 213.685 g/mol
Calciumtetrafluorborathydrat bruges som farmaceutiske og kemiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206996-55-6
Molekylær formel B2CaF8
Molekylvægt (g/mol) 213.685
MDL nummer MFCD00015972
InChI nøgle YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium tetrafluoroborate, calcium ditetrafluoroborate, calcium tetrafluoroborate 1-, acmc-1bo7f
PubChem CID 6096284
IUPAC navn calcium; ditetrafluorborat
SMIL [B-](F)(F)(F)F.[B-](F)(F)(F)F.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium tetrafluoroborate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 213.68 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic