CAS RN 206996-55-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Calcium tetrafluoroborate hydrate
CAS: 206996-55-6 Molekylær formel: B2CaF8 Molekylvægt (g/mol): 213.685 MDL nummer: MFCD00015972 InChI nøgle: YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N Synonym: calcium tetrafluoroborate,calcium ditetrafluoroborate,calcium tetrafluoroborate 1-,acmc-1bo7f PubChem CID: 6096284 IUPAC navn: calcium; ditetrafluorborat SMIL: [B-](F)(F)(F)F.[B-](F)(F)(F)F.[Ca+2]