Få mere at vide
Calcium Phenylpyruvate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Phenylpyruvate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H8O3.Ca/c2*10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h2*1-5H,6H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 366.0416 |
| Procent renhed | >95% |