missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Calcium Phenylpyruvate, TRC

Artikelnummer. 30179733
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179733 100 mg
30179841 50 mg
30180344 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC145763100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 51828-93-4
Molekylær formel (C9H7O3)2Ca
Molekylvægt (g/mol) 366.38
Synonym Benzenepropanoic acid, α-oxo-, calcium salt (2:1), Benzenepropanoic acid, α-oxo-, calcium salt (9CI), Phenylpyroracemic acid calcium salt, keto-Phenylalanine calcium, α-keto-Phenylalanine calcium, Calcium bis(3-phenylpyruvate), Calcium phenylpyruvate
IUPAC navn calcium;2-oxo-3-phenylpropanoate
SMIL [Ca+2].[O-]C(=O)C(=O)Cc1ccccc1.[O-]C(=O)C(=O)Cc2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Calcium Phenylpyruvate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C9H8O3.Ca/c2*10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h2*1-5H,6H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
Formel vægt 366.0416
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.