Få mere at vide
Calcium bromide hydrate, 95% Artikelnummer.: 11333487
compliance-icons
Calcium bromide hydrate, 95%
Artikelnummer. 11333487
500 g, 500g
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 11333487
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018820.36
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Calciumbromidhydrat bruges som fryseblandinger, fødevarekonserveringsmidler og fotografering. Dens vandige opløsning bruges i borevæsker og brandhæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71626-99-8
Molekylær formel Br2Ca
Molekylvægt (g/mol) 199.89
MDL nummer MFCD00149608
InChI nøgle WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdibromid
SMIL [Ca++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium bromide hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 95.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 199.90 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White powder
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerM08L006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/01/2025 Artikelnummer018820.36,018820.22
PartinummerQ09K047 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/04/2024 Artikelnummer018820.36,018820.22
PartinummerM14F029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer018820.36,018820.22
PartinummerX10F062 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer018820.36,018820.22
PartinummerA26D20 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer018820.36,018820.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium bromide hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium bromide, hydrate
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Calcium bromide hydrate, 95% >