Få mere at vide
Calciumbromidhydrat, 95%
Beskrivelse
Calciumbromidhydrat bruges som fryseblandinger, fødevarekonserveringsmidler og fotografering. Dens vandige opløsning bruges i borevæsker og brandhæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium bromide hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 95.0% |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 199,90 (Vandfri) |