Learn More
Calcium 3-methyl-2-oxopentanoate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2-oxovaleric acid calcium salt |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H10O3.Ca/c2*1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h2*4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 298.0729 |