Få mere at vide
Calcitriol Impurities A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491959
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491959 1 mg -
16473766 25 mg -
16440638 5 mg -
16438198 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491959 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY75041
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Calcitriol Impurities A is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Calcitriol Impurities A is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcitriol Impurities A
CAS 73837-24-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H44O3
Mængde 1 mg
SMIL C=C([C@H](C[C@H](O)C/1)O)C1=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCCC(C)(C)O)CC3
Molekylvægt (g/mol) 416.64
Formel vægt 416.64
Procent renhed 95.66%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism