Få mere at vide
Calcifediol monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16417816
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16417816 100 mg -
16400508 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16417816 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY32351A
MedChemExpress Calcifediol monohydrate (25-hydroxy Vitamin D3 monohydrate), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Calcifediol monohydrate (25-hydroxy Vitamin D3 monohydrate), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcifediol monohydrate
CAS 63283-36-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H46O3
Mængde 100 mg
Synonym 25-hydroxy Vitamin D3 monohydrate
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (119.43 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=C(CC1)/C(C[C@H]1O)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCCC(C)(C)O)CC3.O
Molekylvægt (g/mol) 418.65
Formel vægt 418.65
Procent renhed 95.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation