Få mere at vide
Calcifediol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490498
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490498 5 mg
16407816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16490498 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY32351
MedChemExpress Calcifediol (25-hydroxy Vitamin D3), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Calcifediol (25-hydroxy Vitamin D3), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcifediol
CAS 19356-17-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H44O2
Mængde 5 mg
Synonym 25-hydroxy Vitamin D3
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.60 mM)
SMIL C=C(CC1)/C(C[C@H]1O)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCCC(C)(C)O)CC3
Molekylvægt (g/mol) 400.64
Formel vægt 400.64
Procent renhed 98.93%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism