Få mere at vide
Caffeidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caffeidine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N4O/c1-8-6-5(7(12)9-2)11(3)4-10-6/h4,8H,1-3H3,(H,9,12) |
| Formel vægt | 168.1011 |
| Procent renhed | >95% |