Få mere at vide
Cadmium oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis) Artikelnummer.: 11370889
Cadmium oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11370889
100 g, 100g
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Artikelnummer. 11370889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010664.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Cadmiumoxid bruges i keramiske glasurer, cadmiumgalvaniseringsbade, pigmenter, fosfor, elektroder til akkumulatorer, cadmiumsalte og heterogen katalyse til dehydrogenering. Det er et grundlæggende ledende materiale, der bruges til at fremstille transparente ledende film, som finder anvendelse i fototransistorer, flydende krystalskærme, fotodioder, fotovoltaiske celler og antirefleksbelægninger. Elektrodeponerede cadmiumoxidfilm har fremragende elektrokatalytisk aktivitet over for mange organiske forbindelser, ozon- og oxygenudvikling. CdO er selektiv i phenol fotonedbrydning. Glasagtig kulelektrode belagt med cadmiumoxidfilm er blevet brugt til at udvikle en følsom og hurtig analysemetode for penicillamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1306-19-0
Molekylær formel CdO
Molekylvægt (g/mol) 128.41
MDL nummer MFCD00010921
InChI nøgle CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715Vis mereVis mindre
PubChem CID 14782
IUPAC navn oxocadmium
SMIL [O--].[Cd++]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Cadmium oxide
Smeltepunkt 1430°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water.
Formel vægt 128.4
Tæthed 8.15
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW12F042 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/01/2023 Artikelnummer010664.22,010664.14,010664.36
PartinummerS28I003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/07/2022 Artikelnummer010664.22,010664.14,010664.36
PartinummerQ15A025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer010664.22,010664.14,010664.36
Partinummer24117 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer010664.22,010664.14,010664.36
PartinummerN07G005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer010664.22,010664.14,010664.36
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Cadmium oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis) >
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.