Få mere at vide
Cadmium oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Beskrivelse
Cadmiumoxid bruges i keramiske glasurer, cadmiumgalvaniseringsbade, pigmenter, fosfor, elektroder til akkumulatorer, cadmiumsalte og heterogen katalyse til dehydrogenering. Det er et grundlæggende ledende materiale, der bruges til at fremstille transparente ledende film, som finder anvendelse i fototransistorer, flydende krystalskærme, fotodioder, fotovoltaiske celler og antirefleksbelægninger. Elektrodeponerede cadmiumoxidfilm har fremragende elektrokatalytisk aktivitet over for mange organiske forbindelser, ozon- og oxygenudvikling. CdO er selektiv i phenol fotonedbrydning. Glasagtig kulelektrode belagt med cadmiumoxidfilm er blevet brugt til at udvikle en følsom og hurtig analysemetode for penicillamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cadmium oxide |
| Smeltepunkt | 1430°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 128.4 |
| Tæthed | 8.15 |