Få mere at vide
Cadence Science™ Genanvendelige fodringsnåle til små dyr: Lige
Præcisionssamlede fodernåle i rustfrit stål, ideelle til fodring og dosering
5790.00 DKK - 6110.00 DKK
Tekniske data
| Produkttype | Lige dyrefodernål | 
|---|---|
| Autoklaverbar | Autoklaverbar | 
| Materiale | Rustfrit stål | 
| Engangs | Genanvendelig | 
| Til brug med (applikation) | Lille dyr, ideel til fodring og dosering | 
| Artikelnummer | Brand | Diameter (engelsk) kugle | Måler | Længde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | Diameter (engelsk) kugle | Måler | Længde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
| 11747614 | Cadence Science™ 7922 | 0,088 tommer. | 18G | 1 tomme | 
                                                            5795.00 DKK  Pakke med 12 | Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
| 17851964 | Cadence Science™ 7921 | 0,088 tommer. | 20G | 1 tomme | 
                                                            5790.00 DKK  Pakke med 12 | Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
| 11737614 | Cadence Science™ 7904 | 0,088 tommer. | 18G | 1,5 tommer | 
                                                            6110.00 DKK  Pakke med 12 | Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
| 15350053 | Cadence Science™ 7905 | 0,088 tommer. | 18G | 2 tommer | 
                                                            6110.00 DKK  Pakke med 12 | Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
Beskrivelse
- Til intubation af forsøgsdyr
- Lige, buede slanger
- Mange standardstørrelser tilgængelige, fra små til store
- Lige
- Autoklaverbar
Nåle til små dyr
- Til dyr 0,7 oz. til 1 lb., 5 oz. (20 til 600 g)
Tekniske data
| Lige dyrefodernål | |
| Rustfrit stål | |
| Lille dyr, ideel til fodring og dosering | 
| Autoklaverbar | |
| Genanvendelig | 
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Cadence Science™ Genanvendelige fodringsnåle til små dyr: Lige