Få mere at vide
Cadence Science™ Genanvendelige fodringsnåle til små dyr: Lige
Beskrivning
- Til intubation af forsøgsdyr
- Lige, buede slanger
- Mange standardstørrelser tilgængelige, fra små til store
- Lige
- Autoklaverbar
Nåle til små dyr
- Til dyr 0,7 oz. til 1 lb., 5 oz. (20 til 600 g)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Dyrefodringsnål (Lige) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Lille dyr, ideel til fodring og dosering |
| Måler | 18G |
| Længde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 0.38 cm |
| Diameter (engelsk) kugle | 0,088 tommer. |
| Diameter (metrisk) kugle | 0.023 cm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?