Få mere at vide
Cadence Science™ Genanvendelige fodringsnåle til små dyr: buede
Præcisionssamlede fodernåle i rustfrit stål, ideelle til fodring og dosering
Brand:  Cadence Science™ 7910
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16471281
  • 6790.00 DKK / Pakke med 12
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Præcisionssamlede fodernåle i rustfrit stål, ideelle til fodring og dosering
  • Til intubation af forsøgsdyr
  • Lige, buede slanger
  • Mange standardstørrelser tilgængelige, fra små til store
  • Buet
  • Autoklaverbar
Nåle til små dyr
  • Til dyr 0,7 oz. til 1 lb., 5 oz. (20 til 600 g)
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Rustfrit stål
Lille dyr, ideelt til fodring og dosering
1,5 tommer
0,088 tommer.
Buet dyrefodernål
Genanvendelig
20G
3.8 cm
0.23 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cadence Science™ Genanvendelige fodringsnåle til små dyr: buede > buet; 20 ga x 1,5 tommer.