Få mere at vide
Cadence Science™ Genanvendelige fodringsnåle til små dyr: buede
Artikelnummer. p-4902702
Diameter (engelsk) kugle:
0,088 tommer.
0,157 tommer.
Måler:
14G
18G
20G
Længde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
3 tommer
Artikelnummer. 11745505
Brand: Cadence Science™ 7912
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Præcisionssamlede fodernåle i rustfrit stål, ideelle til fodring og dosering
  • Til intubation af forsøgsdyr
  • Lige, buede slanger
  • Mange standardstørrelser tilgængelige, fra små til store
  • Buet
  • Autoklaverbar
Nåle til små dyr
  • Til dyr 0,7 oz. til 1 lb., 5 oz. (20 til 600 g)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Buet dyrefodernål
Materiale Rustfrit stål
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Lille dyr, ideelt til fodring og dosering
Måler 18G
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Længde (metrisk) 0.38 cm
Diameter (engelsk) kugle 0,088 tommer.
Diameter (metrisk) kugle 0.023 cm