missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CaCCinh-A01
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001580
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001580 10 mg
30001600 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001580 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4877/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor

Calcium-activated chloride channel (CaCC) inhibitor (IC50 ~ 10 μM). Inhibits CaCC currents in human bronchial and intestinal cells. Also inhibits TMEM16A channels (IC50 = 2.1 μM, in TMEM16A-expressing FRT cells).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 407587-33-1
Molekylær formel C18H21NO4S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CaCCinh-A01
Mængde 10 mg
Formel vægt 347.43
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 347.429
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.