accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3SOHOHNOO

CAS RN 407587-33-1

IUPAC Navn: 6-tert-butyl-2-(furan-2-amido)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Synonymer: 6-tert-butyl-2-(furan-2-amido)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 347.43
Molekylformel: C18H21NO4S
InChi Key: ACLUEOBQFRYTQS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)C1CCC2=C(C1)SC(NC(=O)C1=CC=CO1)=C2C(O)=O
Farve 
  • (5)
Grad 
  • (5)
Fysisk form 
  • (5)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater